4,4'-Bi-o-toluidine
Leverancier: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
EHERC12726000EA 54.2 EUR
EHERC12726000
4,4'-Bi-o-toluidine
4,4'-Bi-o-toluidine
Formule: [-C₆H₃(CH₃)-₄-NH₂]₂
MW: 212,29 g/mol
Kookpunt: ∼361 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 129…131 °C
Dichtheid: ∼1,234 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00014773
CAS nummer: 119-93-7
EINECS: 204-358-0
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,09651