4-Amino-3-methylbenzonitrile 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
L17868.06
L17868.03
L17868.06EA
80.5
EUR
L17868.06
L17868.03
4-Amino-3-methylbenzonitrile 98%
4-Amino-3-methylbenzonitrile
Purity: 98+%
CAS No.: 78881-21-7
Molecular Formula: C8H8N2
Formula Weight: 132.17
Melting Point: 93-94°
Beilstein Reference: 3235728
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD02093969
Formule:
C₈H₈N₂ Kookpunt: 292 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 93…94 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD02093969 CAS nummer: 78881-21-7 UN: 3439 ADR: 6.1,III |