4-Amino-3-nitrobenzonitrile 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-Cyano-2-nitroaniline
B23463.03 B23463.06 B23463.14
B23463.03EA 28.1 EUR
B23463.03 B23463.06 B23463.14
4-Amino-3-nitrobenzonitrile 98%
4-Amino-3-nitrobenzonitrile
Purity: 98% CAS No.: 6393-40-4 Molecular Formula: C7H5N3O2 Formula Weight: 163.14 Melting Point: 159-161° UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00013373
Formule: C₇H₅N₃O₂
MW: 163.14 g/mol
Smeltpunt: 159…161 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00013373
CAS nummer: 6393-40-4
UN: 3439
ADR: 6.1 III