1-Butylpyridinium bromide ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
N-butylpyridinium bromide, 1-n-Butylpyridinium bromide
H26995.18
H26995.06
H26995.18EA
176
EUR
H26995.18
H26995.06
1-Butylpyridinium bromide ≥99%
1-Butylpyridinium bromide
Purity: 99%
CAS No.: 874-80-6
Molecular Formula: C9H14BrN
Formula Weight: 216.12
Melting Point: 105-108°
MDL No.: MFCD00671496
Formule:
C₉H₁₄BrN Smeltpunt: 105…108 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00671496 CAS nummer: 874-80-6 |