2-Fluor-4-hydroxybenzonitril ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
B21535.03 B21535.06
B21535.03EA 33.6 EUR
B21535.03 B21535.06
2-Fluor-4-hydroxybenzonitril ≥99%
2-Fluor-4-hydroxybenzonitril
Purity: 99% CAS No.: 82380-18-5 Molecular Formula: C7H4FNO Formula Weight: 137.11 Melting Point: 123-126° Beilstein Reference: 4741066 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00192177
Formule: C₇H₄FNO
Kookpunt: 261 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 123…126 °C
Dichtheid: 1,450
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00192177
CAS nummer: 82380-18-5
EINECS: 422-810-7
ADR: 9,III