2-Fluoro-5-nitrobenzonitrile ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
A12417.03
A12417.06
A12417.03EA
61.3
EUR
A12417.03
A12417.06
2-Fluoro-5-nitrobenzonitrile ≥98%
2-Fluoro-5-nitrobenzonitrile
Purity: 98+%
CAS No.: 17417-09-3
Molecular Formula: C7H3FN2O2
Formula Weight: 166.11
Melting Point: 70-72°
Beilstein Reference: 2048720
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00042299
Formule:
C₇H₃FN₂O₂ Smeltpunt: 70…72 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00042299 CAS nummer: 17417-09-3 UN: 3439 ADR: 6.1,III |