4-Nitro-m-toluonitrile ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
3-Methyl-4-nitrobenzonitrile
A11301.06
A11301.09
A11301.14
A11301.06EA
72.6
EUR
A11301.06
A11301.09
A11301.14
4-Nitro-m-toluonitrile ≥97%
4-Nitro-m-toluonitrile
Purity: 97%
CAS No.: 96784-54-2
Molecular Formula: C8H6N2O2
Formula Weight: 162.15
Melting Point: 78-84°
Beilstein Reference: 2443778
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00017615
Formule:
C₈H₆N₂O₂ Smeltpunt: 78…84 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00017615 CAS nummer: 96784-54-2 UN: 3439 ADR: 6.1,III |