4'-Nitroacetophenone
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
p-Nitroacetophenone, 1-(4-Nitrophenyl)ethanone
SB01771.1
SB01771.10
SB01771.50
MAYBSB01771.1EA
0
EUR
MAYBSB01771.1
MAYBSB01771.10
MAYBSB01771.50
4'-Nitroacetophenone
4'-Nitroacetophenone
Formule:
C₈H₇NO₃ MW: 165.15 g/mol Kookpunt: 275 Smeltpunt: 76…78 °C Vlampunt: 149 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00007355 CAS nummer: 100-19-6 EINECS: 202-827-4 |