2-Bromoisobutyric acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
2-Bromo-2-methylpropanoic acid, α-Bromoisobutyric acid, 2-Bromo-2-methylpropionic acid
A15854.14
A15854.22
A15854.36
A15854.14EA
25
EUR
A15854.14
A15854.22
A15854.36
2-Bromoisobutyric acid ≥98%
2-Bromoisobutyric acid
Purity: 98%
CAS No.: 2052-01-9
Molecular Formula: C4H7BrO2
Formula Weight: 167.00
Flash Point:
Formule:
C₄H₇BrO₂ Kookpunt: 198…200 °C Smeltpunt: 42…46 °C Dichtheid: 1,43 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004168 CAS nummer: 2052-01-9 EINECS: 218-139-2 UN: 3261 ADR: 8,III Merck Index: 14,1421 |