2-Fluoroisobutyric acid 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
H25837.MD
H25837.03
H25837.MDEA
50.7
EUR
H25837.MD
H25837.03
2-Fluoroisobutyric acid 95%
2-Fluoroisobutyric acid
Purity: 95%
CAS No.: 63812-15-7
Molecular Formula: C4H7FO2
Formula Weight: 106.10
Refractive Index: 1.3850
Boiling Point: 57-58°/10mm
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD03452788
Formule:
C₄H₇FO₂ Kookpunt: 57…58 °C (10 mmHg) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD03452788 CAS nummer: 63812-15-7 ADR: 8,II |