5-Bromo-2,3-diaminopyridine 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 5-Bromopyridine-2,3-diyldiamine, 2,3-Diamino-5-bromopyridine
L19435.06 L19435.14
L19435.06EA 16 EUR
L19435.06 L19435.14
5-Bromo-2,3-diaminopyridine 97%
5-Bromo-2,3-diaminopyridine
Purity: 97% CAS No.: 38875-53-5 Molecular Formula: C5H6BrN3 Formula Weight: 188.03 Melting Point: 153-161° Beilstein Reference: 119436 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00460094
Formule: C₅H₆BrN₃
Kookpunt: 321 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 153…161 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00460094
CAS nummer: 38875-53-5
EINECS: 254-172-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III