Chloramphenicol
Leverancier: Serva
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Chloromycetin®, Tega-Cetin, (R,R)-Chloramphenicol
16785.01 16785.02
SERA16785.01EA 0 EUR
SERA16785.01 SERA16785.02
Chloramphenicol
Chloramphenicol
Formule: Cl₂CHCONHCH(CH₂OH)CH(OH)C₆H₄NO₂
MW: 323.13 g/mol
Kookpunt: 645
Smeltpunt: 150
Dichtheid: 1.49 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00078159
CAS nummer: 56-75-7
EINECS: 200-287-4
Merck Index: 13,02087