Disodium oxalate 0.05 M (COO)2Na2 volumetrische oplossing, Fluka™
Leverancier: Honeywell Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
35240-1L 35240-20L
35240-1LEA 44.1 EUR
35240-1L 35240-20L
Disodium oxalate 0.05 M (COO)2Na2 volumetrische oplossing, Fluka™
Disodium oxalate
Formule: Na₂C₂O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00012465
CAS nummer: 62-76-0
EINECS: 231-791-2
Order Now
Specification Test Results
Factor 0.998 - 1.002