Copper, powder
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A16243.36 A16243.0E A16243.22
A16243.36EA 69 EUR
A16243.36 A16243.0E A16243.22
Copper, powder
Copper
Formule: Cu
Kookpunt: 2567 °C (1013 hPa)
Dichtheid: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010965
CAS nummer: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable