Palladium(II) sulphide 99% (≥72% Pd) (metals basis)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
Palladium sulphide, Palladium monosulphide
12674.03
12674.06
12674.03EA
252
EUR
12674.03
12674.06
Palladium(II) sulphide 99% (≥72% Pd) (metals basis)
Palladium(II) sulphide
Purity: 99%
CAS No.: 12125-22-3
Molecular Formula: PdS
Formula Weight: 138.46
Physical Form: Crystalline
Density: 6.60
Melting Point: 950° dec.
MDL No.: MFCD00016285
Formule:
PdS MW: 138.49 g/mol Smeltpunt: 950 °C (ontbinding) Dichtheid: 6.60 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00016285 CAS nummer: 12125-22-3 EINECS: 235-190-6 |