Zoutzuur 0.03 mol/l (0.03 N) (R2) Reag. Ph. Eur. 1043505
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
87843.290EA 129 EUR
87843.290
Zoutzuur 0.03 mol/l (0.03 N) (R2) Reag. Ph. Eur. 1043505
Zoutzuur
Bestelinformatie: Supplied with certificate of analysis. Normally manufactured to order. Please check with customer services.
Formule: HCl
MW: 36,46 g/mol
Dichtheid: 1,004 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011324
CAS nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,III