Multipurpose containers
Leverancier: Greiner Bio-One
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
189170_700 219102_300 201170_400 217111_600 225170_120 229170_48 229180_48 225180_120 224170_160 224185_160 201150_400 201151_400 201152_400 201171_400 201172_400 189171_700 189175_700
GREI189170_700EA 150 EUR
GREI189170_700 GREI219102_300 212-3164 212-3176 216-0600 216-0602 216-0603 216-0601 GREI224170_160 GREI224185_160 216-0595 GREI201151_400 216-0596 GREI201171_400 216-0597 GREI189171_700 GREI189175_700
Multipurpose containers
Monsternamepotjes Containers voor algemeen gebruik
PS, crystal-clear, with snap lid or screw cap.
  • Manufactured under aseptically conditions into a Class II Clean Room environment
  • For single use only
  • Temperature range –20 to +60 °C
Can be used universally for academic and medical purposes.
Opgelet: *De product(en) op deze pagina vallen buiten het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2019/904