Gentamicin sulphate
Leverancier: ENZO LIFE SCIENCES
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: NMD Inhibitor II, Garamycin, Gentamicin sulphate salt, Gentiomycin C
ALX380003G001 ALX380003G005 ALX380003G010 ALX380003G025
ENZOALX380003G001EA 83.6 EUR
ENZOALX380003G001 ENZOALX380003G005 ENZOALX380003G010 ENZOALX380003G025
Gentamicin sulphate
Gentamicin sulphate
Smeltpunt: 218…237 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00270181
CAS nummer: 1405-41-0
EINECS: 215-778-9
Merck Index: 13,04403