G418 disulphate
Leverancier: ENZO LIFE SCIENCES
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: G-418 sulphate, Geneticin®, G-418 disulphate, G418 sulphate
ALX380013G001 ALX380013G005 ALX380013M500
ENZOALX380013G001EA 69.3 EUR
ENZOALX380013G001 ENZOALX380013G005 ENZOALX380013M500
G418 disulphate
G418 disulphate
Formule: C₂₀H₄₄N₄O₁₈S₂
MW: 692.72 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00058314
CAS nummer: 108321-42-2