Monensin monosodium salt
Leverancier: ENZO LIFE SCIENCES
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Monensin, Sodium Salt, Monensin sodium salt
ALX380026G001 ALX380026M100
ENZOALX380026G001EA 125 EUR
ENZOALX380026G001 ENZOALX380026M100
Monensin monosodium salt
Monensin monosodium salt
Formule: C₃₆H₆₁NaO₁₁
MW: 692.85 g/mol
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00077826
CAS nummer: 22373-78-0
EINECS: 244-941-7
UN: 3462
ADR: 6.1 II