Zoutzuur 0.1 M
Leverancier: ENZO LIFE SCIENCES
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
ADI800080
ADI800082
ENZOADI800080EA
73.7
EUR
ENZOADI800080
ENZOADI800082
Zoutzuur 0.1 M
Zoutzuur
Assay diluent and lysis reagent for cyclic nucleotides.
Formule:
HCl Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011324 CAS nummer: 7647-01-0 |