Colchicine 95% (dry weight)
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 95%
CAS No.: 64-86-8
Molecular Formula: C22H25NO6
Formula Weight: 399.44
Melting Point: ca 150° dec.
Beilstein Reference: 2228813
Merck Reference: 14,2471
UN No.: 1544
MDL No.: MFCD00078484
Formule:
C₂₂H₂₅NO₆ Dichtheid: 1,32 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00078484 CAS nummer: 64-86-8 EINECS: 200-598-5 UN: 1544 ADR: 6.1,I Merck Index: 14,2471 |