Colchicine
Leverancier: PanReac AppliChem
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 7α-H-Colchicine, (S)-(-)-Colchicine
A4082.0001 A4082.0005
A4082.0001EA 95.4 EUR
A4082.0001 A4082.0005
Colchicine
Colchicine
Formule: C₂₂H₂₅NO₆
MW: 399.44 g/mol
Smeltpunt: 154…156 °C
Dichtheid: 1.32 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00078484
CAS nummer: 64-86-8
EINECS: 200-598-5
UN: 1544
ADR: 6.1 I
Merck Index: 12,02536