Colchicine
Leverancier: Serva
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
77120.01 77120.02 77120.03
SERA77120.01EA 25 EUR
SERA77120.01 SERA77120.02 SERA77120.03
Colchicine
Colchicine
Formule: C₂₂H₂₅NO₆
Smeltpunt: 154…156 °C
Dichtheid: 1,32 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00078484
CAS nummer: 64-86-8
EINECS: 200-598-5
UN: 1544
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,02536