Kongorot
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: CI 22120, Dinatrium-3,3'-[[1,1'-bifenyl]-4,4'-diylbis(azo)]bis(4-aminonaftaleen-1-sulfonaat)
0322.1 0322.2
ROTH0322.1EA 0 EUR
ROTH0322.1 ROTH0322.2
Kongorot
Kongorot
Formule: C₃₂H₂₂N₆Na₂O₆S₂
MW: 696.67 g/mol
Smeltpunt: > 360 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004028
CAS nummer: 573-58-0
EINECS: 209-358-4
Merck Index: 12,02562