EDTA (ethylenediamine tetraacetic acid)
Leverancier: Serva
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Kestranal® A, OmniPur® EDTA, Edetic acid, Ethylenediaminetetraacetic acid, Ethylenedinitrilotetra-acetic acid, 2,2',2'',2'''-(Ethane-1,2-diylbis(azanetriyl))tetraacetic acid, (Ethylenedinitrilo)tetraacetic acid, Idranal® II
11278.01 11278.02
SERA11278.01EA 21 EUR
SERA11278.01 SERA11278.02
EDTA (ethylenediamine tetraacetic acid)
EDTA (ethylenediamine tetraacetic acid)
Formule: C₁₀H₁₆N₂O₈
Kookpunt: 614 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 220 °C
Dichtheid: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: >100 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003541
CAS nummer: 60-00-4
EINECS: 200-449-4
Bereik: 01-2119486399-18
Merck Index: 13,03546
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec2ac89cc787258fff61bfc9612051bdc09d2233&vid=adf1cfd608e336342a4765f47271a739c6c17113&prid=web&clid=SAPDAM