2-Bromo-4,6-di-tert-butylphenol ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A13218.14
A13218.22
A13218.14EA
65.5
EUR
A13218.14
A13218.22
2-Bromo-4,6-di-tert-butylphenol ≥97%
2-Bromo-4,6-di-tert-butylphenol
Purity: 97%
CAS No.: 20834-61-1
Molecular Formula: C14H21BrO
Formula Weight: 285.23
Melting Point: 55-59°
Beilstein Reference: 2100150
Formule:
C₁₄H₂₁BrO MW: 285.22 g/mol Smeltpunt: 55…59 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00051597 CAS nummer: 20834-61-1 |