Methyl red, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-(4-Dimethylaminophenylazo)benzoic acid, 2-((4-(Dimethylamino)phenyl)diazenyl)benzoic acid
MQ200
1.06076.0025 1.06076.0100
1.06076.0025EA 68.3 EUR
1.06076.0025 1.06076.0100
Methyl red, Supelco®
Methyl red
Formule: C₁₅H₁₅N₃O₂
MW: 269.3 g/mol
Smeltpunt: 178…182 °C
Dichtheid: 1.31 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002425
CAS nummer: 493-52-7
EINECS: 207-776-1
Merck Index: 12,06199