Methyl red
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-(4-Dimethylaminophenylazo)benzoic acid, 2-((4-(Dimethylamino)phenyl)diazenyl)benzoic acid
T120.1 T120.2
ROTHT120.1EA 22.5 EUR
ROTHT120.1 ROTHT120.2
Methyl red
Methyl red
Formule: C₁₅H₁₅N₃O₂
MW: 269.3 g/mol
Smeltpunt: 178…182 °C
Dichtheid: 1.31 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002425
CAS nummer: 493-52-7
EINECS: 207-776-1
Merck Index: 12,06199
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable