Methyl red sodium salt
Leverancier: Roth Carl
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
5003.1
5003.2
ROTH5003.1EA
0
EUR
ROTH5003.1
ROTH5003.2
Methyl red sodium salt
Methyl red sodium salt
Formule:
C₁₅H₁₄N₃NaO₂ Smeltpunt: > 180 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002426 CAS nummer: 845-10-3 EINECS: 212-682-9 Merck Index: 13,06142 |