Bromophenol blue sodium salt
Leverancier: Serva
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
15375.01 15375.02
SERA15375.01EA 26 EUR
SERA15375.01 SERA15375.02
Bromophenol blue sodium salt
Bromophenol blue sodium salt
Formule: C₁₉H₉Br₄NaO₅S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00013793
CAS nummer: 34725-61-6
EINECS: 252-170-2