4-(Dimethylamino)benzaldehyde
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Ehrlich's Reagent, 4-(N,N-Dimethylamino)benzaldehyde, p-Dimethylamino-Benzaldehyde, p-Dimethylaminobenzaldehyde, p-(Dimethylamino)benzaldehyde
X867.1 X867.2
ROTHX867.1EA 54.9 EUR
ROTHX867.1 ROTHX867.2
4-(Dimethylamino)benzaldehyde
4-(Dimethylamino)benzaldehyde
Formule: (CH₃)₂NC₆H₄CHO
Kookpunt: 176…177 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 72 °C
Dichtheid: 1,0254 g/cm³ (99.9 °C)
Vlampunt: >100 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003381
CAS nummer: 100-10-7
EINECS: 202-819-0
Merck Index: 13,03257
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f59709e90756a237e9c4bd808e8fd50ac9367d91&vid=909765f6b48eb3673cc290753e0ead3358b739cf&prid=web&clid=SAPDAM