Rhodamine B
Leverancier: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
EHERC16813550EA 71.4 EUR
EHERC16813550
Rhodamine B
Rhodamine B
Formule: C₂₈H₃₁ClN₂O₃
MW: 479,02 g/mol
Smeltpunt: 199…201 °C
Dichtheid: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011931
CAS nummer: 81-88-9
EINECS: 201-383-9
Merck Index: 13,08266