Rhodamine B
Leverancier: Roth Carl
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
ROTHT130.1EA
41.5
EUR
ROTHT130.1
Rhodamine B
Rhodamine B
Formule:
C₂₈H₃₁ClN₂O₃ MW: 479,02 g/mol Smeltpunt: 199…201 °C Dichtheid: 1,31 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011931 CAS nummer: 81-88-9 EINECS: 201-383-9 Merck Index: 13,08266 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...