Alginic acid
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
A17582.0E
A17582.22
A17582.36
A17582.0EEA
478
EUR
A17582.0E
A17582.22
A17582.36
Alginic acid
Alginic acid
CAS No.: 9005-32-7
Melting Point:
Formule:
(C₆H₈O₆)n Smeltpunt: >300 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00081309 CAS nummer: 9005-32-7 EINECS: 232-680-1 Merck Index: 14,242 |