Alginic acid
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
8696.1 8696.2
ROTH8696.1EA 0 EUR
ROTH8696.1 ROTH8696.2
Alginic acid
Alginic acid
Formule: (C₆H₈O₆)n
MW: 176.13 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00081309
CAS nummer: 9005-32-7
EINECS: 232-680-1