Sodium alginate
Leverancier: PanReac AppliChem
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Alginic acid sodium salt, Algin
A3249.0250 A3249.1000 A3249.9025
A3249.0250EA 73.2 EUR
A3249.0250 A3249.1000 A3249.9025
Sodium alginate
Sodium alginate
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00081310
CAS nummer: 9005-38-3