Sodium alginate
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Alginic acid sodium salt, Algin
9180.1 9180.2
ROTH9180.1EA 0 EUR
ROTH9180.1 ROTH9180.2
Sodium alginate
Sodium alginate
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00081310
CAS nummer: 9005-38-3