Lauroyl chloride 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
169030010 169032500 169030500
ACRO169030010EA 146 EUR
ACRO169030010 ACRO169032500 ACRO169030500
Lauroyl chloride 98%
Lauroyl chloride
Formule: C₁₂H₂₃ClO
Kookpunt: 134…137 °C (11 mmHg)
Smeltpunt: –17 °C
Dichtheid: 0,92 g/cm³
Vlampunt: 140 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000740
CAS nummer: 112-16-3
EINECS: 203-941-7
UN: 3265
ADR: 8,III
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4440 to 1.4460 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤60 APHA