Pvnhars
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
36734.A1 36734.30
36734.A1EA 93.7 EUR
36734.A1 36734.30
Pvnhars
Pvnhars
CAS No.: 8050-09-7 Physical Form: Powder/solid Solubility: Soluble in alcohol, benzene, ether. Insoluble in water Merck Reference: 14,8266 MDL No.: MFCD00132205
Smeltpunt: 75…81 °C
Dichtheid: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 188 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00132205
CAS nummer: 8050-09-7
EINECS: 232-475-7
Merck Index: 14,8266