Devarda's alloy (Cu:Al:Zn 50:45:5 wt%), granules
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Copper aluminium zinc alloy (50:45:5 w%), Devarda's metal
45526.22 45526.36
45526.22EA 59.4 EUR
45526.22 45526.36
Devarda's alloy (Cu:Al:Zn 50:45:5 wt%), granules
Devarda's alloy
CAS No.: 8049-11-4 Molecular Formula: Cu:Al:Zn; 50:45:5 wt% Density: 4.355 Merck Reference: 14,2941 UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00198176
Kookpunt: 906 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 490…560 °C
Dichtheid: 4,355
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00198176
CAS nummer: 8049-11-4
UN: 3089
ADR: 4.1,II
Merck Index: 14,2941