Devarda's alloy, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Copper aluminium zinc alloy (50:45:5 w%), Devarda's metal
MQ300
1.05341.0250 1.05341.1000
1.05341.0250EA 200 EUR
1.05341.0250 1.05341.1000
Devarda's alloy, Supelco®
Devarda's alloy
Kookpunt: 906
Smeltpunt: 490…560 °C
Dichtheid: 5.79 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00198176
CAS nummer: 8049-11-4
UN: 3089
ADR: 4.1 II
Merck Index: 13,02958
Order Now
Specification Test Results
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 490 - 560 °C
Bulk Density 2080 kg/m3
Boiling Point 906 °C
Density 5.79 g/cm3 (20 °C)