Terpentijn olie
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Oil of turpentine, Fir oil, Turpentine, Turpentine, Rectified, Pine oil, L-Turpentine
T139.1 T139.2 T139.3
ROTHT139.1EA 83.9 EUR
ROTHT139.1 ROTHT139.2 ROTHT139.3
Terpentijn olie
Terpentijn olie
Kookpunt: 153…175 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –60…–50 °C
Dichtheid: 0.854…0.868 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 35
MDL Nummer: MFCD00147790
CAS nummer: 8006-64-2
EINECS: 232-350-7
UN: 1299
ADR: 3 III