Magnetische roerder, FABdrive
Leverancier: 2MAG
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
94402 94402_UK 94402_CH 50101_UK 50101_CH 50101
442-0840EA 1989 EUR
442-0840 442-0842 442-0841 TMAG50101_UK TMAG50101_CH 442-0824
Magnetische roerder, FABdrive
Roerders Magnetische roerders
Robuuste, volledig sluitende roestvrijstalen behuizing, geschikt voor media met hoge viscositeit. Bedrijfstemperatuur tot 50 °C.
  • Zeer sterke magnetische koppeling door SmCo-magneten voor magneetkrachttransmissie over grote afstand, voor recipiënten met dikke bodem of dubbele wand
  • Ideaal voor integratie in procestechnieksystemen en industriële processen
Beschermingsklasse: IP 65
FABcontrol (externe regeleenheid moet afzonderlijk worden besteld). Vermogen: 100 W
Roestvrijstalen regeleenheid voor de aansluiting van 1 FABdrive roeraandrijving.
SoftStart voor betrouwbare en veilige versnelling van de roerstaaf
QuickSet voor instellen van start- en maximale snelheid
QuickStop-functie tegen doorloop en glasbeschadiging
Geluidsignaal bij toerental lager dan de ingestelde waarde
Opslag van laatste werkstatus bij uitschakeling
Digitale display voor toerental- en SoftStart-instellingen (instelbaar tussen 20 en 99 seconden) en de actuele snelheid
IP protection class: IP 20
Certificaten: Beschermingsklasse: IP 20