Filtertips, uTIP™
Leverancier: BIOTIX
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
M-1250-9FC96 63300154 63300041 63300042 63300043 63300045 63300047 63300153 63300044 63300046
732-2383EA 238 EUR
732-2383 732-1429 BITX63300041 BITX63300042 BITX63300043 BITX63300045 BITX63300047 BITX63300153 BITX63300044 BITX63300046
Filtertips, uTIP™
Pipettips
Deze nieuwe generatie filtertips biedt een uitstekende afdichting op zowel enkel- als meerkanaals pipetten. De tips worden gemaakt met eigen technologieën voor grotere pipetteernauwkeurigheid en -precisie. Biotix filters zijn gemaakt van enkel de beste materialen en beschermen de pipetten tegen aerosolcontaminatie.
  • PP, steriel, transparant
  • FlexFit™ is flexibel bij het proximale uiteinde van de tip om de krachten van het plaatsen en uitwerpen bij het pipetgebruik te verminderen
  • Blade™-technologie voorkomt hangende druppels op het distale einde van de pipettip
  • Gecertificeerd vrij van DNA, DNase, RNase en endotoxinen (pyrogenen)
Tips vervaardigd van X-Resin™ bieden een toonaangevend laag retentieoppervlak voor maximale terugwinning van monsters. Robuuste terugwinning van monsters ondersteunt optimale prestaties en gegevensnauwkeurigheid in de meest gevoelige analyses van nu.
Tips made from X-Resin™ feature industry-leading low retention surface for maximum sample recovery. Robust sample recovery supports performance and data accuracy in today's most sensitive assays.
Chem-Resin™ provides a more neutral surface tension for working with polar solvents or highly electronegative reagents; the reduced hydrophobicity on the surface facilitates low volume draw and drip-free dispense of these classes of chemicals.
Manufactured under stringent controls in an ISO 9001 certified facility. Every lot is tested for precision assuring maximum quality and compatibility. All raw materials are traceable.
Certificaten: Individueel gemarkeerd. Vervaardigd onder strenge controles in een ISO 9001-gecertificeerde vestiging. Elke partij is getest voor gegarandeerd optimale kwaliteit en compatibiliteit. Alle grondstoffen zijn traceerbaar.
Verpakking: Each rack includes a unique lot number, part number and description for high traceability.