Magnetische roerders met meerdere posities, MIX-serie
Leverancier: 2MAG
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
30015_UK 30115_UK 30115_CH 30404_CH 30404_UK 30015_CH 30015 30006_UK 30006_CH 30006 30115 30404
442-0757EA 1610 EUR
442-0757 442-0802 442-0801 442-0807 442-0808 442-0756 442-0755 442-0754 442-0753 442-0752 442-0800 442-0806
Magnetische roerders met meerdere posities, MIX-serie
Roerders Magnetische roerders, meerdere posities
Zeer platte magnetische roerders met hermetisch afgesloten roestvrijstalen behuizing. Bedrijfstemperatuur tot 50 °C.
  • Onderhouds- en slijtagevrije inductieaandrijving
  • 100% gesynchroniseerd, schokvrij roeren
  • SoftStart voor betrouwbare en veilige versnelling van de roerstaaf
  • Opslag van laatste werkstatus bij uitschakeling
  • Digitaal display voor toerentalinstellingen
MIX 4 MS: Vier afzonderlijk geregelde roerposities, synchroontoerentalmodus voor alle posities
Afzonderlijke en onafhankelijke toerentalinstelling voor elke roeraandrijving (master-slave-technologie)
Aan/uit-functie
MIX 6 en MIX 15: 4-staps vermogensinstellingen van de roerder: 5/10/15/20 W
QuickSet voor instellen van start- en maximale snelheid
Digitaal display voor toerental- en vermogensinstellingen
MIX 15 eco: Onderhouds- en slijtagevrije inductieaandrijving
QuickSet voor instellen van start- en maximale snelheid
Digitaal display voor toerental- en vermogensinstellingen
IP protection class: IP 64
Certificaten: Beschermingsklasse IP: IP 65