Magnetische roerders, MIX-serie
Leverancier: 2MAG
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
30001 30101 30001_UK 30001_CH
442-0749EA 726 EUR
442-0749 442-0799 442-0751 442-0750
Magnetische roerders, MIX-serie
Roerders Magnetische roerders
Zeer platte magnetische roerders met hermetisch afgesloten roestvrijstalen behuizing. Bedrijfstemperatuur tot 50 °C.
  • Schokvrij mengen
  • SoftStart voor betrouwbare en veilige versnelling van de roerstaaf
MIX 1: Onderhouds- en slijtagevrije inductieaandrijving
Geschikt voor viskeuze media
4-staps vermogensinstellingen van de roerder: 5/10/15/20 W
QuickSet voor instellen van start- en maximale snelheid
Opslag van laatste werkstatus bij uitschakeling
Digitaal display voor toerental- en vermogensinstellingen
MIX 1 eco: Geschikt voor agressieve media.
Certificaten: Beschermingsklasse: IP 65
Leveringsinformatie: MIX 1 eco wordt geleverd met kleine voedingseenheid met EU-, UK- en CH-stekker.