Magnetische roerders, MIX 1 XL
Leverancier: 2MAG
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
30201_UK 30201_CH 30201
442-0805EA 955 EUR
442-0805 442-0804 442-0803
Magnetische roerders, MIX 1 XL
Roerders Magnetische roerders
Robuuste magnetische roerder met hermetisch afgesloten roestvrijstalen behuizing, geschikt voor media met hoge viscositeit Regelbare intervaltijden voor automatische herstart na maximaal 240 seconden. Bedrijfstemperatuur tot 50 °C Vermogensinstelling in 4 stappen.
  • Zeer sterke magnetische koppeling door SmCo-magneten voor magneetkrachttransmissie over grote afstand, voor dikke bodems
  • Instelbare SoftStart-functie voor betrouwbare en veilige versnelling van de roerstaaf (20/30/60/120 seconden)
  • QuickSet voor instellen van start- en maximale snelheid
  • QuickStop-functie tegen doorloop en glasbeschadiging
  • Opslag van laatste werkstatus bij uitschakeling
  • Digitaal display voor toerental-, vermogens-, SoftStart- en intervalinstellingen
Standaard uitgerust met mixWATCH voor een hoog veiligheidsniveau, bijvoorbeeld bij gebruik van niet-glazen recipiënten of bij onbeheerde nachtelijke activiteit. Bij onderbreking van de magnetische koppeling tussen de magnetische roerder en de roerstaaf tijdens de versnellingsfase, wordt de magnetische roerder gestopt en de roerstaaf gecentreerd. Daarna wordt het roerproces hervat met SoftStart.
IP protection class: IP 64
Certificaten: Beschermingsklasse: IP 64