Acetonitril-D3 (99.8% D) for NMR spectroscopy
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
87155.0010EA 111 EUR
87155.0010 87155.0011
Acetonitril-D3 (99.8% D) for NMR spectroscopy
Acetonitril-D3
Formule: D₃CCN
MW: 44,03 g/mol
Kookpunt: 80,7 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –42 °C
Dichtheid: 0,844 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 2 °C (gesloten beker)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001881
CAS nummer: 2206-26-0
EINECS: 218-616-5
UN: 1648
ADR: 3,II
Order Now
Specification Test Results
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.9 %
Isotopic enrichment (FT NMR 400 MHz)(D) Min. 99.80 %
Water (HDO+D2O) Max. 0.05 %