Methanol-D4 (99.8% D) for NMR spectroscopy
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Methanol-[²H₄], Hydroxy methane-D4, Methanol-d4, Methyl-D3 alcohol-D, Carbinol-D4, Wood alcohol-D4, Methyl alcohol-D4, Tetradeuteromethanol
87157.0010EA 96.1 EUR
87157.0010 87157.0100 87157.0025 87157.0006 87157.0011
Methanol-D4 (99.8% D) for NMR spectroscopy
Methanol-D4
Formule: D₃COD
MW: 36.01 g/mol
Kookpunt: 65.3 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –99 °C
Dichtheid: 0.888 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 11 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00044637
CAS nummer: 811-98-3
EINECS: 212-378-6
UN: 1230
ADR: 3 (6.1) II
Order Now
Specification Test Results
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.9 %
Isotopic enrichment (FT NMR 400 MHz)(D) Min. 99.80 %
Water (HDO+D2O) Max. 0.03 %